主要文件
Z740223
Supelco
HPTLC (High Performance TLC) Glass Plates
L × W 10 cm × 10 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
NACRES:
NC.07
材料
glass support
silica gel 60 matrix
品質等級
特點
binder Polymeric
fluorescent indicator
包裝
pkg of 25 ea
製造商/商標名
EMD Millipore® 1.05628.0001
技術
HPTLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
長度 × 寬度
10 cm × 10 cm
層厚度
200 μm
板長度 × 寬度
10 cm × 10 cm
粒徑
10-12 μm
孔徑
60 Å pore size
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)