物料
glass support
silica gel 60 matrix
特点
binder Polymeric
fluorescent indicator: no
包装
pkg of 25 ea
制造商/商品名称
EMD Millipore® 1.05631.0001
技术
HPTLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
长度 × 宽度
10 cm × 10 cm
层厚度
200 μm
板长度 × 宽度
10 cm × 10 cm
粒径
10-12 μm
孔径
60 Å pore size
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany