物料
flat bottom
flat bottom clear polystyrene wells
polystyrene
无菌性
sterile
包装
case of 108 ea (internal packs of 6)
制造商/商品名称
TPP 92696
存货情况
not available in (available only in North America)
外部长度 × 宽度 × 高度
128 mm × 85 mm × 17 mm
最大体积
340 μL
尺寸
96 wells
表面积
0.34 cm2 , growth surface (cm2)
工作体积
340 μL
适用性
suitable for (cell culture; tissue culture applications)
吸附类型
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
TPP 组织培养板
TPP组织培养板的优点:
TPP 96孔组织培养板的优点:
96孔组织培养板的几何形状
F底座(平底):
U型底座(圆底):
TPP组织培养板的优点:
- 带有通风系统的盖子可确保控制气体交换,并保证低蒸发量
- 倾斜边缘仅允许将盖子放置在一个位置
- 盖子和盖子上的黄色标记区域可确保正确的盖子方向:黄色与黄色对应!
- 脊状抓握区域可确保牢固抓握并防止意外地将盖子抬起
- 在孔之间清晰的α数字标记,以便在显微镜检测期间实现轻松定位,同时侧面标有易见黑色字母数字
- 生长区域仅在球形区域上
- 生长表面绝对平坦
- 所有TPP板尺寸(6、12、24和96孔)可牢固地堆叠在一起
- 板底座中的通风孔可防止冷凝,并在堆叠板之间提供一致的气流
- 完全透明
TPP 96孔组织培养板的优点:
- 根据ANSI/SBS-3d标准制造
- 标准化的交错条形码2/5
- 白色底色牢固地压印在测试板上;从而避免分离而导致的无法辨认
- 提供2种孔的几何形状:F底和U底
96孔组织培养板的几何形状
F底座(平底):
- 出色的光学特性
- 适用于精确的光学测定,测定光不会受到几何形状以及显微镜应用的干扰
U型底座(圆底):
- 没有适合移液的边缘
- 可用于凝集试验和“+/-”评价
法律信息
TPP is a registered trademark of TPP Techno Plastic Products AG
其他客户在看
Shauni Lien Geeraerts et al.
Molecular cancer therapeutics, 20(1), 50-63 (2020-11-19)
Metabolic rewiring is a hallmark of cancer that supports tumor growth, survival, and chemotherapy resistance. Although normal cells often rely on extracellular serine and glycine supply, a significant subset of cancers becomes addicted to intracellular serine/glycine synthesis, offering an attractive