物料
Suprasil® quartz
描述
with 4 polished windows
制造商/商品名称
Hellma 104F-QS
参数
200-2,500 nm spectral range
高度 × 宽度 × 直径
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
腔室体积
1,400 μL
路径长度
10x4 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
带 PTFE 盖
包装
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
法律信息
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.