Merck
Z355453
Millipore
Millipore® Sterifil® 过滤系统
Complete System
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104900
NACRES:
NB.24
材料
polypropylene housing
polysulfone housing
無菌
sterile
特點
cap plug seal
包裝
pack of 1
製造商/商標名
Millipore XX1104700
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
包括聚砜漏斗、漏斗盖、接收瓶和盖;聚丙烯支架底座和过滤器支撑筛网;硅胶塞
可重复使用的无菌过滤器系统,可在选定过滤器就位的情况下对其进行高压灭菌。结构由聚砜漏斗、漏斗盖和封盖组成;聚丙烯底座和滤器支撑筛网;硅胶塞和O形圈。支持 47 mm 滤膜。容量250 mL。
支架出口上的穿孔塞安装在标准的1 升滤瓶或Millipore过滤支架上。接收瓶上的两个端口可接受 6 mm (1/4 in.) 内径管或针式鲁尔接头进行真空或排水/排气连接。
漏斗盖上的四个针式鲁尔滑口可用于排气口和无菌入口。
法律資訊
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sterifil is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany