材料
PTFE tubing
anodized aluminum clamp(s)
borosilicate flask (with ground joint)
borosilicate glass base
borosilicate glass cap
borosilicate glass cover
borosilicate glass funnel(s)
silicone sleeve (for alignment)
stainless steel forceps
品質等級
製造商/商標名
MilliSolve
技術
vacuum filtration: suitable
直徑
12.5 cm
培養瓶容量
2 L
應用
filtration
運輸包裝
ambient
相关类别
一般說明
Millipore MilliSolve过滤系统-套件
47 mm,瓶对瓶过滤系统
Millipore MilliSolve过滤系统可用于在真空下过滤液相色谱缓冲液和溶剂。该系统使用0.45 µm膜过滤器消除可能缩短色谱柱寿命的颗粒。使用Millipore MilliSolve系统进行真空过滤还可以去除缓冲液中的大部分溶解气体,从而降低气泡干扰LC仪器的风险。使用自动和连续过滤,无需在过滤过程中将液体添加到漏斗中。过滤发生在封闭系统中,这在过滤危险液体时很重要。如果需要开放式漏斗过滤,则用300 mL漏斗代替真空盖。
本品是由以下物品组成的套件:
(目录号-描述)
XX1614705-Millipore磨口接头烧瓶,2L,锥形底部
XX1514702-Millipore玻璃底座和盖,47 mm,玻璃熔块支架
XX1614701-Millipore玻璃盖,47 mm,与Millipore MilliSolve套件
XX1014703-Millipore弹簧夹,47 mm,铝制
XT1200000-Millipore溶剂/缓冲液用管,PTFE,70 cm
XX1014704-Millipore 玻璃漏斗,300 mL,47 mm,硼硅酸盐,磨口玻璃密封
ALIGNED05-Millipore 对准导向器,47 mm,5/PK
特征&优点:
•自动、连续的溶剂和缓冲液过滤消除了过滤过程中的倾倒需要
•2L接收烧瓶包括用于储存的塞子和管道,消除了过滤的缓冲液转移,减少了劳动力并降低了污染风险
•2L锥形烧瓶底部允许接触所有过滤的溶剂或缓冲液
应用:
流动相制备,缓冲液过滤
47 mm,瓶对瓶过滤系统
Millipore MilliSolve过滤系统可用于在真空下过滤液相色谱缓冲液和溶剂。该系统使用0.45 µm膜过滤器消除可能缩短色谱柱寿命的颗粒。使用Millipore MilliSolve系统进行真空过滤还可以去除缓冲液中的大部分溶解气体,从而降低气泡干扰LC仪器的风险。使用自动和连续过滤,无需在过滤过程中将液体添加到漏斗中。过滤发生在封闭系统中,这在过滤危险液体时很重要。如果需要开放式漏斗过滤,则用300 mL漏斗代替真空盖。
本品是由以下物品组成的套件:
(目录号-描述)
XX1614705-Millipore磨口接头烧瓶,2L,锥形底部
XX1514702-Millipore玻璃底座和盖,47 mm,玻璃熔块支架
XX1614701-Millipore玻璃盖,47 mm,与Millipore MilliSolve套件
XX1014703-Millipore弹簧夹,47 mm,铝制
XT1200000-Millipore溶剂/缓冲液用管,PTFE,70 cm
XX1014704-Millipore 玻璃漏斗,300 mL,47 mm,硼硅酸盐,磨口玻璃密封
ALIGNED05-Millipore 对准导向器,47 mm,5/PK
特征&优点:
•自动、连续的溶剂和缓冲液过滤消除了过滤过程中的倾倒需要
•2L接收烧瓶包括用于储存的塞子和管道,消除了过滤的缓冲液转移,减少了劳动力并降低了污染风险
•2L锥形烧瓶底部允许接触所有过滤的溶剂或缓冲液
应用:
流动相制备,缓冲液过滤
原則
真空