一般描述
一次性移液管是一种转移液体的好方法,无需担心交叉污染。我们提供 19 种款式,我们的产品范围很广,一定能满足您的需求。
有未灭菌或无菌包装,每包 10 支。
有未灭菌或无菌包装,每包 10 支。
- 统一设计,内置移液管洗耳球
- 安全、方便的使用和处置
- 可减少结合到玻璃上的细胞和蛋白损失
- 可热封以形成液密存储
- 不可高压灭菌
包装
Packaged in bags of 20