主要文件
Z331783
BRAND® dropping pipettes
capacity 1.5 mL, with integrated bellows
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121500
NACRES:
NB.01
物料
PE-LD
无菌性
non-sterile
特点
graduations 0.5 mL
graduations
with integrated bellows
包装
pack of 100
制造商/商品名称
BRAND
长度
133 mm
容量
1.5 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Ideal for sampling and for decanting infectious or toxic liquids.
其他说明
BR125410 (India)
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)