无菌性
sterile; γ-irradiated
表单
tablet
pH值(酸碱度)
6.8
运输
ambient
储存温度
room temp
生化/生理作用
EnPresso® Y Defined 是一种预灭菌生长体系,设计用于提高功能性蛋白在Pichiapastoris 中的表达水平(使用AOX启动子)。该体系提供了无压力的培养条件,生长更快,同时免去了传统的甲醇诱导时耗时的培养基变更。EnPresso® 生长体系可为微生物生长、代谢及蛋白表达提供最佳的培养条件。该体系可达到远超常规培养基的细胞密度,从而提高蛋白得率。
通过控制生长速率及代谢环境,可大幅提高表达蛋白的正确折叠比例,提高蛋白产物的溶解率,最大限度降低包涵体的形成,确保蛋白产物的功能。
EnPresso®生长体系不仅可以维持稳定的pH,提供生长所需的充足矿物质元素、维生素及微量元素,而且可通过专利的EnBase™ 技术来确保多聚糖基质中的葡萄糖能够稳定、缓慢地释放。
了解EnPresso B 生长体系所有产品的订购信息。
通过控制生长速率及代谢环境,可大幅提高表达蛋白的正确折叠比例,提高蛋白产物的溶解率,最大限度降低包涵体的形成,确保蛋白产物的功能。
EnPresso®生长体系不仅可以维持稳定的pH,提供生长所需的充足矿物质元素、维生素及微量元素,而且可通过专利的EnBase™ 技术来确保多聚糖基质中的葡萄糖能够稳定、缓慢地释放。
了解EnPresso B 生长体系所有产品的订购信息。
外形
EnPresso® B 以试剂盒形式提供,足够进行4次50 ml 培养。试剂盒组分包括:
40包(橘色),共120片
20瓶(1 ml)Reagent A
40包(橘色),共120片
20瓶(1 ml)Reagent A
法律信息
EnBase is a trademark of BioSilta Oy
EnPresso is a registered trademark of BioSilta Oy
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1