powder
成份
Bacteriological peptone, 20 g/L
Glucose, 20 g/L
Yeast extract, 10 g/L
包裝
poly bottle of 1 kg
poly bottle of 250 g
製造商/商標名
NutriSelect® Basic
技術
microbiological culture: suitable
顏色
beige
pH值
6.3-6.7
應用
environmental
food and beverages
microbiology
適合性
nonselective for Candida spp.
nonselective for Pichia spp.
nonselective for Saccharomyces spp.
nonselective for Zygosaccharomyces spp.
一般說明
應用
數量
準備報告
2.在121°C下高压灭菌15分钟。
腳註
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
商品
基因工程和克隆的发展为研究领域开辟了表达和分离异源蛋白质的许多可能性。技术上巨大进步使得能够大规模表达和分离重组蛋白。
Genetic engineering enables large-scale expression and isolation of recombinant proteins for research purposes.
实验方案
酵母因能够快速生长并具有分散的细胞而被认为是用于真核生物研究的模范系统。酵母培养物可采用类似于细菌培养物的技术在液体培养基或琼脂平板上进行生长、维持和保存。
Yeast culture techniques: Model systems for eukaryotic studies with liquid media or agar plate growth.