主要文件
Y0375
Millipore
选择酵母提取物
powder
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41106212
NACRES:
NA.85
生物来源
Saccharomyces cerevisiae
质量水平
无菌性
non-sterile
表单
powder
溶解性
H2O: 10% (remains clear after heating to 40 °C.)
应用
microbiology
SMILES字符串
OC(=O)CC1c2c3c(ccc2c4c1cccc4)cccc3
InChI
1S/C19H14O2/c20-18(21)11-17-15-8-4-3-7-14(15)16-10-9-12-5-1-2-6-13(12)19(16)17/h1-10,17H,11H2,(H,20,21)
InChI key
GQNBDGXKDJSVGQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
用于各种微生物的一般细菌学用途。
酵母提取物被用作多种微生物和分子遗传学应用的细菌学培养基成分。
其他说明
自溶酵母的水溶性部分,含有完整的 B 族复合维生素。 酵母提取物是氨基酸、肽、水溶性维生素和碳水化合物组成的混合物,可用作培养基添加剂。
制备说明
喷雾干燥的自溶性酵母提取物
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)