Merck
W3144
Sigma-Aldrich
Wortmannin
from Penicillium funiculosum, ≥95% (HPLC), solution, PI3-kinase inhibitor
别名:
抗生素SL-2052
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H24O8
CAS号:
分子量:
428.43
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.77
产品名称
Wortmannin,现配溶液, from Penicillium funiculosum, ≥95% (HPLC)
生物来源
Penicillium funiculosum
质量水平
方案
≥95% (HPLC)
储存条件
protect from light
浓度
10 mM in DMSO (0.2 μm filtered)
运输
wet ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[o]1c2c3c(c1)C(=O)O[C@@H]([C@@]3(C4=C([C@H]5[C@](C[C@H]4OC(=O)C)(C(=O)CC5)C)C2=O)C)COC
InChI
1S/C23H24O8/c1-10(24)30-13-7-22(2)12(5-6-14(22)25)16-18(13)23(3)15(9-28-4)31-21(27)11-8-29-20(17(11)23)19(16)26/h8,12-13,15H,5-7,9H2,1-4H3/t12-,13+,15+,22-,23-/m0/s1
InChI key
QDLHCMPXEPAAMD-QAIWCSMKSA-N
基因信息
应用
渥曼青霉素是一种低分子量膜渗透性疏水性真菌代谢物,被广泛用于研究和确认磷酸肌苷3-激酶(PI3K)/Akt参与调节细胞存活和凋亡等关键过程的细胞信号级联反应。 渥曼青霉素也可用于阻断和研究参与有丝分裂调节的Polo样激酶的功能作用。
渥曼青霉素现配溶液:
  • 作为磷酸肌醇3-激酶(PI3K)途径抑制剂
  • 在干细胞选择和分化中作为内胚层诱导剂
  • 作为自噬抑制剂
生化/生理作用
渥曼青霉素具有抗炎特性。该霉菌代谢物能够防止转胞吞作用的中间步骤。在fisher大鼠甲状腺(FRT)细胞中,渥曼青霉素有助于阻断蓖麻毒蛋白的双向转胞吞作用。
渥曼青霉素是一种低分子量疏水性真菌代谢物,由绳状青霉菌产生,具有固醇样结构。 渥曼青霉素抑制PI3-K/Akt信号转导级联可增强放射或血清剥夺引起的凋亡作用,并阻断细胞因子的抗凋亡作用。 渥曼青霉素对PI3-K的抑制作用还阻断了胰岛素受体激活引起的许多短期代谢作用。 研究表明,渥曼青霉素抑制两种有丝分裂酶,即Polo样激酶(Plk)家族的关键调节剂Plk1和Plk3。
渥曼青霉素是一种低分子量疏水性真菌代谢物,由绳状青霉菌产生,具有固醇样结构。它是磷酸肌苷3-激酶的选择性抑制剂。干扰Akt信号转导级联,增强放射或血清剥夺引起的凋亡作用,并阻断细胞因子的抗凋亡作用。渥曼青霉素具有膜渗透性,因此有助于G蛋白偶联受体和受体酪氨酸激酶信号通路的全细胞研究。渥曼青霉素对PI3-K的抑制作用还阻断了胰岛素受体激活引起的许多短期代谢作用。研究表明,渥曼青霉素抑制两种有丝分裂酶,即Polo样激酶(Plk)家族的关键调节剂Plk1和Plk3。
渥曼青霉素是一种疏水性真菌代谢物,具有固醇样结构。渥曼青霉素抑制PI3-K/Akt信号转导级联可增强细胞凋亡作用。
特点和优势
该化合物是激酶磷酸酶生物学研究推荐产品。点击此处 ,查看更多激酶磷酸酶生物学精选产品。想要了解有关生物活性小分子在其他研究领域应用的更多信息,请访问 sigma.com/discover-bsm
外形
渥曼青霉素现配溶液,以DMSO中10 mM 0.2 μM过滤溶液的形式提供。
相关产品
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
188.6 °F - closed cup
闪点(°C)
87 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Inhibiting the RAS-PI3K Pathway in Cancer Therapy
The Enzymes, 34, 107-136 (2013)
Dongfang Tang et al.
Journal of cellular and molecular medicine (2018-05-05)
It is less known about miRNA3127-5p induced up-regulation of PD-L1, immune escape and drug resistance caused by increased PD-L1 in lung cancer. In this study, lentivirus was transduced into lung cancer cells, and quantitative PCR and Western blot were used
Rac1 targeting suppresses p53 deficiency-mediated lymphomagenesis
Bosco EE, et al.
Blood, 115(16), 3320-3328 (2010)
Inhibition of autophagy blocks cathepsins-tBid-mitochondrial apoptotic signaling pathway via stabilization of lysosomal membrane in ischemic astrocytes
Zhou XY, et al.
Cell Death & Disease, 8(2), e2618-e2618 (2017)
Wortmannin, an inhibitor of phosphoinositide 3-kinase, inhibits transcytosis in polarized epithelial cells
Hansen SH, et al.
The Journal of biological chemistry, 270(47), 28425-28432 (1995)
商品
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology