生物来源
Streptomyces roseosporus
方案
95.0-105.0% (HPLC)
表单
powder or crystals
储存条件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.)
颜色
white to light yellow
抗生素抗菌谱
neoplastics
作用机制
protein synthesis | interferes
储存温度
−20°C
SMILES字符串
OS(O)(=O)=O.CC[C@]1(O)CC2CN(CCc3c([nH]c4ccccc34)[C@@](C2)(C(=O)OC)c5cc6c(cc5OC)N(C=O)C7[C@](O)([C@H](OC(C)=O)[C@]8(CC)C=CCN9CC[C@]67C89)C(=O)OC)C1
InChI
1S/C46H56N4O10.H2O4S/c1-7-42(55)22-28-23-45(40(53)58-5,36-30(14-18-48(24-28)25-42)29-12-9-10-13-33(29)47-36)32-20-31-34(21-35(32)57-4)50(26-51)38-44(31)16-19-49-17-11-15-43(8-2,37(44)49)39(60-27(3)52)46(38,56)41(54)59-6;1-5(2,3)4/h9-13,15,20-21,26,28,37-39,47,55-56H,7-8,14,16-19,22-25H2,1-6H3;(H2,1,2,3,4)/t28-,37-,38+,39+,42-,43+,44+,45-,46-;/m0./s1
InChI key
AQTQHPDCURKLKT-PNYVAJAMSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
生化/生理作用
分析说明
其他说明
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 2 Oral - Muta. 2 - Repr. 2
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)