产品名称
秋水仙碱, ≥95% (HPLC), powder
方案
≥95% (HPLC)
表单
powder
颜色
white to yellow
mp
150-160 °C (dec.) (lit.)
溶解性
ethanol: 50 mg/mL
SMILES字符串
COC1=CC=C2C(=CC1=O)[C@H](CCc3cc(OC)c(OC)c(OC)c23)NC(C)=O
InChI
1S/C22H25NO6/c1-12(24)23-16-8-6-13-10-19(27-3)21(28-4)22(29-5)20(13)14-7-9-18(26-2)17(25)11-15(14)16/h7,9-11,16H,6,8H2,1-5H3,(H,23,24)/t16-/m0/s1
InChI key
IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N
基因信息
human ... ABCB1(5243) , CYP3A4(1576) , TUBA1A(7846) , TUBA1B(10376) , TUBA1C(84790) , TUBA3C(7278) , TUBA3E(112714) , TUBA4A(7277) , TUBB(203068) , TUBB1(81027) , TUBB2A(7280) , TUBB2B(347733) , TUBB3(10381) , TUBB4A(10382) , TUBB4B(10383) , TUBB6(84617) , TUBB8(347688)
mouse ... Abcb1a(18671) , Abcb1b(18669)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
- 体外姊妹染色单体交换(SCE)分析
- 以研究其体外抗病毒、抗菌、抗真菌和细胞毒性活性
- 微管破坏
- 以分析其对紫杉醇处理细胞中Ca2+瞬变的影响
生化/生理作用
特点和优势
储存及稳定性
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 2 Oral - Muta. 1B
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox