Key Documents
UC184
Sigma-Aldrich
Progesterone 11α-glucuronide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H38O9
分子量:
506.59
分類程式碼代碼:
12161501
NACRES:
NA.77
形狀
solid
顏色
off-white
mp
208-218 °C
溶解度
methanol: soluble
儲存溫度
2-8°C
生化/生理作用
Phase II metabolite of progesterone
特點和優勢
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
準備報告
Progesterone 11α-glucuronide is soluble in methanol.
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Carc. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
商品
我们可提供多种核受体(类固醇)相关产品,满足您的各类研究需求。
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.