Merck
U6875
Sigma-Aldrich
尿苷-5′-三磷酸酯 三羟甲基氨基甲烷盐
Type VI, ≥90%
别名:
UTP
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H15N2O15P3
分子量:
484.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.77
类型
Type VI
方案
≥90%
溶解性
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
NC(CO)(CO)CO.O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H15N2O15P3.C4H11NO3/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(24-8)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;5-4(1-6,2-7)3-8/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H,10,12,15)(H2,16,17,18);6-8H,1-3,5H2/t4-,6-,7-,8-;/m1./s1
InChI key
NHMNWWVJZZPKSL-IAIGYFSYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
应用
UTP 已用于研究肺泡 Ⅱ 类型 (AT2) 细胞内 Ca2+ 浓度 。在使用脱氧胞苷激酶 (DCK) 或全细胞裂解物的 体外 激酶试验中,UTP 也被用作磷酸盐供体
尿苷5′-三磷酸三盐已被用于:
  • 研究其对单核细胞THP1 中嘌呤P2Y2 受体的活化潜力
  • 作为非放射性核苷三磷酸溶液的成分用于体外RNA 聚合酶检测
  • 作为人胚胎肾细胞 (HEK293T) 的P2Y2激动剂用于动态质量重新分布测定 (DMR)
生化/生理作用
P2Y 受体激动剂。
尿苷 5′-三磷酸盐 (UTP) 是由尿苷 5′-二磷酸盐 (UDP) 在 核苷二磷酸激酶 (NDPK) 存在的情况下合成的。植物细胞具有高含量的UTP形式的尿苷。UTP胺化导致生成CTP,该过程由CTP合成酶催化。UTP可作为嘌呤(P2Y2)受体,并介导平滑肌细胞(SMC)有丝分裂激活。它还介导骨桥蛋白在SMC中的表达。UTP是一种痰诱导剂,同时也是一种很有前途的评估呼吸道炎症用候选试剂。
制备说明
尿苷 5′-三磷酸盐 (UTP)三羟甲基氨基甲烷盐溶于水,浓度为 50 mg/mL,得到澄清、无色溶液。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Validity and safety of sputum induction by inhaled uridine 5?-triphosphate
Tamaoki JUN, et al.
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 164(3), 378-381 (2001)
B E Isakson et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 281(4), C1291-C1299 (2001-09-08)
The alveolar epithelium consists of two cell types, alveolar type I (AT1) and alveolar type II (AT2) cells. We have recently shown that 7-day-old cultures of AT2 cells grown on a type I collagen/fibronectin matrix develop phenotypic characteristics of AT1
Dynamic mass redistribution reveals diverging importance of PDZ-ligands for G protein-coupled receptor pharmacodynamics
Camp ND, et al.
Pharmacological Research, 105(3), 13-21 (2016)
HIV-1 Envelope Overcomes NLRP3-Mediated Inhibition of F-Actin Polymerization for Viral Entry
Paoletti A, et al.
Testing, 28(13), 3381-3394 (2019)
Functional P2Y2 nucleotide receptors mediate uridine 5?-triphosphate-induced intimal hyperplasia in collared rabbit carotid arteries
Seye CI, et al.
Circulation, 106(21), 2720-2726 (2002)