Merck
U5128
Sigma-Aldrich
尿素
ACS reagent, 99.0-100.5%
别名:
碳酰二胺, 碳酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2CONH2
CAS号:
分子量:
60.06
Beilstein:
635724
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
形狀:
solid
化驗:
≤0.001% (Heavy Metals by ICP-OES, metals basis)
99.0-100.5%
等級
ACS reagent
品質等級
化驗
≤0.001% (Heavy Metals by ICP-OES, metals basis)
99.0-100.5%
形狀
solid
雜質
≤0.01% Insoluble matter
燃燒殘留物
≤0.01%
mp
132-135 °C (lit.)
溶解度
H2O: soluble 480 g/L at 20 °C
密度
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.001%
正離子痕跡
Fe: ≤0.001%
官能基
amine
SMILES 字串
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI 密鑰
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
尿素是无色有机化合物,无任何异味。它易溶于水。
應用
尿素已用于:
  • 将储血罐中的尿素氮浓度调节至优选范围,以评估透析器尿素清除率
  • 制备测量尿素合成的标准品
  • 制备用于血液尿素氮测定的标准品
用于蛋白质变性以及作为不溶性或变性蛋白的温和增溶剂。可用于从已由 6M 盐酸胍变性的样品(如包涵体)复性蛋白质。可与盐酸胍和二硫苏糖醇 (DTT) 一起用于复性变性蛋白以恢复其天然或活性形式。
生化/生理作用
尿素参与含氮物质的代谢。用作肥料时,它可作为氮源。尿素用于制造化合物。它在农业领域广泛用作肥料和动物饲料添加剂,在畜牧业中用作氮补充剂。尿素会对土壤中的种子发芽、幼苗生长和植物早期生长产生不利影响。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 4
1 of 4
Hepatic targeting and biodistribution of human fetal liver stem/progenitor cells and adult hepatocytes in mice
Cheng K, et al.
Hepatology, 50(4), 1194-1203 (2009)
Urea: Synthesis, Properties and Uses (2012)
Elimination of the adverse effects of urea fertilizer on seed germination, seedling growth, and early plant growth in soil
Bremner JM and Krogmeier MJ
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 85(13), 4601-4604 (1988)
Hemodialyzer mass transfer-area coefficients for urea increase at high dialysate flow rates
Leypoldt JK, et al.
Kidney International, 51(6), 2013-2017 (1997)
CHAPTER 16 - METHODS OF FEEDING UREA TO LIVESTOCK
Urea As a Protein Supplement, 321-327 (1967)
商品
A shortened review of fundamentals of Porous Graphitic Carbon (PGC) materials. What they are and how do they work as a stationary phase material in HPLC?.