一般說明
TRI reagent®是苯酚和异硫氰酸胍的单相溶液。
TRI试剂BD是一种可用于从血清、血浆或全血中进行RNA、DNA和蛋白同时分离的快速便捷型试剂。便捷的一步液相分离可实现RNA、DNA和蛋白的同时分离。该过程是对由Chomczynski和Sacchi所报道的一步法方法的升级,并可实现对血液衍生物的快速而有效处理。
TRI试剂BD非常适合处理大小体积的样品,且可同时提取多份样品。TRI试剂BD是一种硫氰酸胍和苯酚的单相混合溶液。用它对血液衍生物进行裂解并加入氯仿或1-溴-3-氯丙烷时,混合液会分离为3相:含有RNA的水相、含有DNA的中间相以及含有蛋白的有机相。随后每种组分可在相分离后得到分离。0.75 ml的TRI试剂BD可处理0.25 ml的血液衍生物。
这是分离总RNA最为有效的方法之一,以新鲜细胞起始仅需1小时便能完成。该过程可超高效分离0.1至15 kb的各种RNA分子。得到的RNA可保持完整,并不含或仅含极少量DNA或蛋白。
TRI试剂BD非常适合处理大小体积的样品,且可同时提取多份样品。TRI试剂BD是一种硫氰酸胍和苯酚的单相混合溶液。用它对血液衍生物进行裂解并加入氯仿或1-溴-3-氯丙烷时,混合液会分离为3相:含有RNA的水相、含有DNA的中间相以及含有蛋白的有机相。随后每种组分可在相分离后得到分离。0.75 ml的TRI试剂BD可处理0.25 ml的血液衍生物。
这是分离总RNA最为有效的方法之一,以新鲜细胞起始仅需1小时便能完成。该过程可超高效分离0.1至15 kb的各种RNA分子。得到的RNA可保持完整,并不含或仅含极少量DNA或蛋白。
應用
TRI试剂®已用于分离RNA。
产生的RNA可用于Northern blot、mRNA分离、体外翻译、RNase保护检测、克隆及PCR。
TRI试剂是对由Chomczynski开发的一步法总RNA分离试剂进行改良的一种版本。基于该试剂的RNA分离方法已被广泛用于和验证用于RNA应用。它是对来自人、动物、植物、酵母、细菌和病毒来源样本进行总RNA或RNA、DNA和蛋白同时分离的一种理想的快速、经济和高效的方法。
特點和優勢
- 可轻松扩展的RNA分离
- 可适用于多种来源:人、植物、酵母、细菌或病毒
- 相对于传统的硫氰酸胍/氯化铯具有更高的产量
法律資訊
TRI Reagent is a registered trademark of Molecular Research Center, Inc.
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
標靶器官
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
安全危害
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
174.2 °F - closed cup
閃點(°C)
79 °C - closed cup
其他客户在看
A novel CLCN5 mutation in a Chinese boy with Dent's disease.
World Journal of Pediatrics : WJP, 10(3), 275-277 (2014)
Molecular biology and evolution, 38(1), 108-127 (2020-08-12)
Presumably, due to a rapid early diversification, major parts of the higher-level phylogeny of birds are still resolved controversially in different analyses or are considered unresolvable. To address this problem, we produced an avian tree of life, which includes molecular
Circulating ribonucleic acids and metabolic stress parameters may reflect progression of autoimmune or inflammatory conditions in juvenile type 1 diabetes.
TheScientificWorldJournal, 11, 1496-1508 (2011)
Pancreas, 48(1), 107-112 (2018-11-20)
Interleukin-21 (IL-21) is a cytokine associated with tissue inflammation, autoimmune and infectious diseases. Organ dysfunction and death can occur in patients with acute pancreatitis (AP) in two distinct clinical phases. Initially, a systemic inflammatory response syndrome may be followed by
Purification of RNA using TRIzol (TRI reagent)
Cold Spring Harbor Protocols, 2010(6), pdb-prot5439 (2010)
商品
Simple DNA/RNA purification methods aid genome analysis from various sources, enhancing research efficiency.
简单的DNA和RNA纯法方法大幅推动了基因组和基因表达的分析和鉴定。人们需要快速、方便地从多种细胞来源分离DNA和RNA,包括哺乳动物、植物和细菌培养物来源的细胞和组织。