T3205
Tamibarotene
≥98% (HPLC)
别名:
-((5,6,7,8-Tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)carbamoyl)benzoic acid, 4-(((5,6,7,8-Tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)amino)carbonyl)-benzoic acid, AM 80, AM80, AMNOLAKE, Amnoid, N-(5,6,7,8-Tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl)-2-naphthyl)terephthalamic acid, N-(5,6,7,8-Tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)terephthalamic acid, NSC 608000, UNII-08V52GZ3H9
About This Item
推荐产品
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to off-white
溶解度
DMSO: ≥10 mg/mL
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CC1(C)CCC(C)(C)c2cc(NC(=O)c3ccc(cc3)C(O)=O)ccc12
InChI
1S/C22H25NO3/c1-21(2)11-12-22(3,4)18-13-16(9-10-17(18)21)23-19(24)14-5-7-15(8-6-14)20(25)26/h5-10,13H,11-12H2,1-4H3,(H,23,24)(H,25,26)
InChI 密鑰
MUTNCGKQJGXKEM-UHFFFAOYSA-N
應用
生化/生理作用
特點和優勢
準備報告
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
商品
We offer many products related to non-steroid nuclear receptors for your research needs.