Merck
T111060
Sigma-Aldrich
DMT-dT亚磷酰胺
configured for ABI
别名:
5′-O-(4,4′-二甲氧基三苯甲基)-2′-脱氧胸苷-3′-O-[O-(2-氰基乙基)-N,N′-二异丙基亚], 5′-O-[双(4-甲氧基苯基)苯基甲基]-2′-脱氧胸苷, 3′-[2-氰基乙基 N,N-双(1-甲基乙基)亚磷酰胺], DMT-dT酰胺, 胸苷, 5′-O-[双(4-甲氧基苯基)苯基甲基]-, 3′-[2-氰基乙基 N,N-双(1-甲基乙基)亚磷酰胺]
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C40H49N4O8P
CAS号:
分子量:
744.81
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.51
生物源
non-animal source (no BSE/TSE risk)
品質等級
種類
for DNA synthesis
產品線
Proligo Reagents
化驗
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
形狀
powder or granules
技術
oligo synthesis: suitable
雜質
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
顏色
white to off-white
&lambda ;
conforms (UV/VIS Identity)
相容性
configured for ABI
核苷譜
base: deoxythymidine
base protecting group: none
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: fast/standard
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=C(C)C(=O)NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C40H49N4O8P/c1-27(2)44(28(3)4)53(50-23-11-22-41)52-35-24-37(43-25-29(5)38(45)42-39(43)46)51-36(35)26-49-40(30-12-9-8-10-13-30,31-14-18-33(47-6)19-15-31)32-16-20-34(48-7)21-17-32/h8-10,12-21,25,27-28,35-37H,11,23-24,26H2,1-7H3,(H,42,45,46)/t35-,36+,37+,53?/m0/s1
InChI 密鑰
UNOTXUFIWPRZJX-CEXSRUIHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)