生物来源
rabbit muscle
质量水平
表单
suspension
比活
~550 units/mg protein (at 25 °C (1,100 U/mg at 37 °C) with pyruvate as the substrate.)
分子量
140,000 Da
包装
pkg of 10 mL (10127884001 [100 mg])
pkg of 2 mL (10127230001 [10 mg])
pkg of 5 mL (10127876001 [25 mg])
制造商/商品名称
Roche
技术
activity assay: suitable
颜色
white
pH值(酸碱度)
6.0-7.0
溶解性
water: miscible
NCBI登记号
UniProt登记号
应用
life science and biopharma
异质活性
Aldolase <0.001%
GOT <0.01%
GPT <0.01%
MDH <0.01%
PK <0.001%
myokinase <0.01%
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
基因信息
rabbit ... LOC100355262(100355262)
一般描述
L-乳酸:NAD+ 氧化还原酶。
L-乳酸脱氢酶可催化丙酮酸可逆地还原成L-乳酸。
L-乳酸脱氢酶可催化丙酮酸可逆地还原成L-乳酸。
特异性
L()-乳酸脱氢酶(LDH)对L()-乳酸具有特异性(相对速率= 100)。它不与D(-)-乳酸反应。LDH也会慢慢氧化乙醛酸(氧代乙酸)、甘油酸和L-乳酸的3-卤素衍生物(速率均≤ 1);3-磷酸甘油酸不反应。LDH可还原丙酮酸(2-氧代丙酸;相对速率= 100)和其他2-氧代酸(如2-氧代丁酸),其速率随着酸链长度的增加而迅速降低。心脏LDH与2-氧代丁酸的反应速率大于骨骼肌LDH。LDH也可氧化2,4-二酮酸(相对速率= 10)。该酶对NAD(H)相对具有特异性(相对速率= 100);NADP(H)的利用效率低得多(相对速率<1)。(猪)骨骼肌LDH的代表性Kms(pH 7.5):乳酸,8.3 mM;丙酮酸,0.12 mM;NAD,0.10 mM;NADH,0.012 mM。(猪)心脏LDH的代表性Kms(pH 7.5):乳酸,3.3 mM;丙酮酸,0.15 mM;NAD,0.07 mM;NADH,0.011 mM。一般来说,对于心脏组织制剂而言,获得LDH最大速率所需的丙酮酸(还原反应)或L-乳酸(氧化反应)浓度低于骨骼肌制剂。
应用
将α-酮酸还原成α-羟基羧酸,或逆反应。
序列
LDH是四聚体(MW =约140,000 D,兔肌肉或猪心脏LDH)。哺乳动物体内有两种LDH亚基:M和H,分子量相近(亚基MW ≈ 36,500 D),但氨基酸组成不同。
因此,在哺乳动物中发现了5种可电泳区分的LDH同工酶,LDH-1至LDH-5,亚基组成不同。
所有LDH同工酶的分子量大致相同。
-LDH-1(H4)、LDH-2(H3M):心脏LDH的主要组分
-LDH-3(H2M2):淋巴组织LDH的主要组分
-LDH-4(HM3)、LDH-5(M4):在骨骼肌或肝脏LDH中占主导地位
注意:LDH的M亚基曾被命名为A亚基;H亚基被命名为B亚基。根据旧命名,LDH-1同工酶是LDH-B4。
因此,在哺乳动物中发现了5种可电泳区分的LDH同工酶,LDH-1至LDH-5,亚基组成不同。
所有LDH同工酶的分子量大致相同。
-LDH-1(H4)、LDH-2(H3M):心脏LDH的主要组分
-LDH-3(H2M2):淋巴组织LDH的主要组分
-LDH-4(HM3)、LDH-5(M4):在骨骼肌或肝脏LDH中占主导地位
注意:LDH的M亚基曾被命名为A亚基;H亚基被命名为B亚基。根据旧命名,LDH-1同工酶是LDH-B4。
单位定义
在+25 °C和pH 7.0条件下,一单位(U)乳酸脱氢酶在1分钟内可将1 µmol丙酮酸还原成L-乳酸(LDH)。
注意:对于制剂H和I,活性定义为+30 °C、pH 7.8条件下的。上述实验每还原1摩尔丙酮酸消耗1摩尔NADH。
单位转换:以丙酮酸为底物的还原反应:
1 U (+25 °C) 1.5 U (+37 °C) [猪肌LDH,溶于甘油]。
1 U (+25 °C) 1.8 U (+37 °C) [猪肌LDH,溶于硫酸铵]。
1 U (+25 °C) 1.1 U (+30 °C) 2.0 U (+37 °C) [兔肌LDH]。
1 U (+25 °C) 1.4 U(+30 °C) 2.5 U (+37 °C) [猪心LDH]。
1 U (+25 °C) 2.5 U (+37 °C) [牛心LDH]。
注意:对于制剂H和I,活性定义为+30 °C、pH 7.8条件下的。上述实验每还原1摩尔丙酮酸消耗1摩尔NADH。
单位转换:以丙酮酸为底物的还原反应:
1 U (+25 °C) 1.5 U (+37 °C) [猪肌LDH,溶于甘油]。
1 U (+25 °C) 1.8 U (+37 °C) [猪肌LDH,溶于硫酸铵]。
1 U (+25 °C) 1.1 U (+30 °C) 2.0 U (+37 °C) [兔肌LDH]。
1 U (+25 °C) 1.4 U(+30 °C) 2.5 U (+37 °C) [猪心LDH]。
1 U (+25 °C) 2.5 U (+37 °C) [牛心LDH]。
外形
悬浮于3.2 M硫酸铵溶液中,pH约为7
制备说明
激活剂:2-氨基-2-甲基-1-丙醇、二乙醇胺、氟化物和肝素(氧化反应)。亚硫酸钠(Na2SO3)可保护酶免受巯基攻击试剂的影响。硫醇可逆转巯基攻击试剂的抑制作用。
分析说明
吸光度:牛心脏纯化酶的吸光度为14.9(10 mg/ml,280 nm)。
其他说明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
其他客户在看
L-Lactate dehydrogenase: substrate specificity and use as a catalyst in the synthesis of homochiral 2-hydroxy acids.
Kim Mahn Joo
Journal of the American Chemical Society, 110.9, 2959-2964 (1988)
Agata M Pudlik et al.
Journal of bacteriology, 193(3), 706-714 (2010-12-01)
Carbohydrate/citrate cometabolism in Lactococcus lactis results in the formation of the flavor compound acetoin. Resting cells of strain IL1403(pFL3) rapidly consumed citrate while producing acetoin when substoichiometric concentrations of glucose or l-lactate were present. A proton motive force was generated
Enrico Desideri et al.
Autophagy, 10(9), 1652-1665 (2014-07-22)
Increased glycolytic flux is a common feature of many cancer cells, which have adapted their metabolism to maximize glucose incorporation and catabolism to generate ATP and substrates for biosynthetic reactions. Indeed, glycolysis allows a rapid production of ATP and provides