主要文件
SYNP291200
Synthware Crystallizing dish with spout
clear borosilicate glass 3.3, volume 900 mL, diam. × H 150 mm × 75 mm
别名:
Synthware P291200
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121812
NACRES:
NB.43
物料
clear borosilicate glass 3.3
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Kemtech P291200
直径× 高度
150 mm × 75 mm
体积
900 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Dish, Crystallizing, With Spouts, 150X75mm, 900mL Capacity
应用
kemetch; synthware; dish; crystallizing
特点和优势
Organic Chemistry
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)