主要文件
SYNP290700
Synthware Crystallizing dish with spout
clear borosilicate glass 3.3, volume 250 mL, diam. × H 100 mm × 50 mm
别名:
Synthware P290700
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121812
NACRES:
NB.43
物料
clear borosilicate glass 3.3
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Kemtech P290700
直径× 高度
100 mm × 50 mm
体积
250 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Dish, Crystallizing, With Spouts, 100X50mm, 250mL Capacity
应用
kemetch; synthware; dish; crystallizing
特点和优势
Organic Chemistry
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)