主要文件
SRP6549
Sigma-Aldrich
碱性磷酸酶 来源于小牛肠
≥98% (SDS-PAGE)
别名:
ALP, ALP-1, ALPP, ALPPL, ALPPL2, PALP, PLAP, PLAP-1
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC 号:
UNSPSC代码:
12352205
生物来源
bovine (calf) intestine
方案
≥98% (SDS-PAGE)
表单
freeze-dried protein glass
包装
pkg of 1 mg
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
杂质
3000-6,000 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
基因信息
bovine (calf) ... ALPL(280994)
一般描述
碱性磷酸酶(ALP)是一种水解酶。小牛肠粘膜中的碱性磷酸酶是高活性形式。小牛肠碱性磷酸酶是二聚体糖蛋白,分子量约为 140kDa。
应用
来自小牛肠的碱性磷酸酶已被用作碱性磷酸酶测定的标准。
生化/生理作用
碱性磷酸酶(ALP)负责从许多类型的分子(例如核苷酸、蛋白质和生物碱)中除去 5-和 3-位的磷酸基团。它还可以通过催化脂质 A 结构的去磷酸化来修饰脂多糖,从而降低脂多糖的毒性。
外形
冻干品,无任何添加剂。
重悬
重悬于蒸馏水或稀释缓冲液中。
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Resp. Sens. 1
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Affinity-chromatography purification of alkaline phosphatase from calf intestine.
Brenna O
The Biochemical Journal, 151, 291-296 (1975)
Pyrophosphate inhibits mineralization of osteoblast cultures by binding to mineral, up-regulating osteopontin, and inhibiting alkaline phosphatase activity.
Addison WN
The Journal of Biological Chemistry, 282, 15872-15883 (2007)
Intestinal alkaline phosphatase detoxifies lipopolysaccharide and prevents inflammation in zebrafish in response to the gut microbiota.
Cell host & microbe, 2, 371-382 (2007)
Quantitation of surface coverage of oligonucleotides bound to chip surfaces: a fluorescence-based approach using alkaline phosphatase digestion.
Pal S
Lab on a chip, 8, 1332-1341 (2008)
Intestinal alkaline phosphatase. Physical properties and quaternary structure.
M Fosset et al.
Biochemistry, 13(9), 1783-1788 (1974-04-23)