Merck
SRP3058
Sigma-Aldrich
IFN-γ 人
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
别名:
II 型干扰素, MAF, T 细胞干扰素, 免疫干扰素
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.32
生物源
human
重組細胞
expressed in E. coli
化驗
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
形狀
lyophilized
效力
5.0-10.0 ng/mL ED50
分子量
16.7 kDa
包裝
pkg of 100 μg
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
顏色
white to off-white
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... IFNG(3458)
一般說明
IFN-γ(干扰素 γ)是由 CD4 和 CD8T 淋巴细胞以及活化的 NK(自然杀伤)细胞产生的酸不稳定的糖基化干扰素。IFN-γ 受体存在于大多数免疫细胞中,其通过增加 I 类 MHC(主要组织相容性复合物)蛋白的表面表达来响应 IFN-γ 信号传导。这促进了抗原呈递给 T 辅助细胞(CD4 +)。该基因定位于人类染色体 12q15。人 IFN-γ 是物种特异性的,仅在人和灵长类细胞中有生物活性。重组人 IFN-γ 是含有 143 个氨基酸残基的 16.7kDa 蛋白质。
應用
IFN-γ(干扰素 γ)-人已被用于从人单核细胞系(THP1)产生炎性 M1 细胞。
生化/生理作用
抗原呈递细胞中的 IFN-γ(干扰素 γ)信号和识别抗原的 B 和 T 淋巴细胞调节免疫应答的抗原特异性阶段。它可以抑制抗炎细胞因子的产生,并增强促炎细胞因子的分泌。另外,IFN-γ 刺激许多淋巴细胞功能,包括巨噬细胞、NK(自然杀伤)细胞和嗜中性粒细胞的抗微生物和抗肿瘤反应。它负责肿瘤排斥反应,并能够通过自噬或细胞凋亡杀死肿瘤细胞。IFN-γ 也参与戊型肝炎病毒病的发病机制。
序列
MQDPYVKEAE NLKKYFNAGH SDVADNGTLF LGILKNWKEE SDRKIMQSQI VSFYFKLFKN FKDDQSIQKS VETIKEDMNV KFFNSNKKKR DDFEKLTNYS VTDLNVQRKA IHELIQVMAE LSPAAKTGKR KRSQMLFQGR RASQ
外觀
从 pH7.4 的 10mM 磷酸钠中冻干。
重構
开盖前,请先离心。 在水中重悬至 1.0 mg ml 的浓度。 不要涡旋。 该溶液可在 2-8℃ 下储存长达 1 周。 对于长期储存,建议在含有稳定剂(例如 0.1% BSA)的缓冲液中进一步稀释,并以工作等分试样储存于 -20°C 至 -80°C。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
CD133+ liver cancer stem cells resist interferon-gamma-induced autophagy.
Li J
BMC Cancer, 16, 15-15 (2016)
Perturbation of the T-cell repertoire in patients with unstable angina.
Liuzzo G
Circulation, 100, 2135-2139 (1999)
Distinct effects of T-bet in TH1 lineage commitment and IFN-gamma production in CD4 and CD8 T cells.
Szabo SJ
Science, 295, 338-342 (2002)
Dynamic regulation of IFN-gamma signaling in antigen-specific CD8+ T cells responding to infection.
Haring JS
Journal of Immunology, 174, 6791-6802 (2005)
CD4(+) T cells eliminate MHC class II-negative cancer cells in vivo by indirect effects of IFN-gamma.
Mumberg D
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 96, 8633-8638 (1999)
商品
Discover answers to your frequently asked questions about animal component-free, xenobiotic-free, and chemically defined media and reagents for cell culture.