Merck
H8916
Sigma-Aldrich
肿瘤坏死因子-α 人
Xeno-free, recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture
别名:
TNF-α
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.77
生物源
human
品質等級
重組細胞
expressed in HEK 293 cells
化驗
≥95% (SDS-PAGE)
形狀
lyophilized powder
效力
≤1.0 ng/mL ED50
品質
endotoxin tested
分子量
17 kDa (glycosylated)
~17.4 kDa
包裝
pkg of 10 μg
儲存條件
avoid repeated freeze/thaw cycles
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
≤1.00 EU/μg (endotoxin)
UniProt登錄號
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... TNF(7124)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
TNFα (肿瘤坏死因子 α)基因定位于人染色体6p21.33上。TNFα 是TNF超家族成员。TNF-α在半胱氨酸残基上有棕榈酰基团,在跨膜区域丝氨酸残基中被磷酸化。
應用
人源肿瘤坏死因子-α用于:
  • 用作内皮细胞单层通透性测定的通透性诱导剂
  • 作为原代大鼠心脏微血管内皮细胞(RCMVEC)的活性氧物质诱导剂
  • 活化人胚胎肾细胞(HEK293)、神经母细胞瘤SH-SY5Y细胞 和HeLa细胞中的核因子kappa B(NF-κB)
  • 刺激人角质形成细胞系(HaCaT) 和人冠状动脉内皮细胞(HCAECs)
肿瘤坏死因子-α(TNF-α) 已用于
  • 通过抗中性粒细胞胞质抗体诱导结合中性粒细胞,并研究其对血小板活化和单体C-反应蛋白形成的影响。
  • 研究TNF-α对miR-221和趋化因子表达的影响。
  • 诱导炎症细胞反应。
  • NF-κB荧光素酶报告基因检测。
生化/生理作用
肿瘤坏死因子-α (TNF-α)是强效促炎细胞因子,在类风湿关节炎病变、 银屑病关节炎(PsA)和银屑病中起作用。 刺激白介素IL-1和IL-6。TNF-α 基因的多态性与PsA的破坏性关节病有关。TNF-α的翻译后修饰对其功能至关重要。
肿瘤坏死因子-α(TNF-α),又称为恶病质素(Cachectin),是一种分子量为26kDa的膜结合蛋白,可被TNF-α转化酶(TACE)切割并释放可溶性17kDa单体,这些单体在循环中形成同源三聚体。TNF-α参与抗肿瘤活性、免疫调节、炎症、厌食、恶病质、脓毒性休克、病毒复制和造血等过程。TNF-α由多种细胞表达,具有许多诱导剂和抑制剂。TNF-α主要由被免疫应激(如细菌、脂多糖)、病毒、寄生虫、促分裂原和其他细胞因子)激活的巨噬细胞产生。TNF-α对许多转化细胞具有细胞毒性作用(活性与其名称相同),但在正常二倍体细胞中,它能够刺激增殖(成纤维细胞)、分化(骨髓细胞)或活化(中性粒细胞)。 TNF-α还对DNA和RNA病毒具有抗病毒作用,并且可诱导多种其他细胞因子的产生。尽管TNF-α在临床试验中被用作抗肿瘤剂,但Sigma的细胞因子、生长因子和激素产品仅限研究使用。TNF-α和相关分子TNF-β(LT-α)具有紧密的结构同源性,它们具有28%的相同氨基酸序列,并且可激活相同的TNF受体,即TNFR1和TNFR2。 小鼠和人TNF-α具有79%的相同氨基酸序列。与人TNF-α不同,小鼠TNF-α为N-糖基化形式。
準備報告
肿瘤坏死因子-α (TNF-α)在人HEK 293细胞中表达,且已证明其主要以糖基化、非共价连接的同源三聚体存在,分子量为51kDa(凝胶过滤)。在人293细胞中生成可提供真正的糖基化。糖基化有助于细胞生长培养基和其他应用中的稳定性。
分析報告
在放线菌素D存在下,通过TNFα敏感细胞系L-929的剂量依赖性细胞毒性,对比活性进行测定。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Monitoring Cellular Stress Responses using Integrated High-Frequency Impedance Spectroscopy and Time-Resolved ELISA
Charwat V, et al.
Analyst, 139.20, 5271-5282 (2014)
Thioredoxin 2 is a Novel E2-Interacting Protein that Inhibits the
2 Replication of Classical Swine Fever Virus
Li Su, et al.
Journal of Virology (2015)
LSHGD: A database for human leprosy susceptible genes
Doss CGP, et al.
Genomics, 100, 162-166 (2012)
Association between TNFβ - 308 G/A polymorphism and oral lichen planus (OLP): a meta-analysis
Zhou Y and Vieira AR
Journal of Applied Oral Science : Revista FOB, 26 (2018)
Takahiko Horiuchi et al.
Rheumatology (Oxford, England), 49(7), 1215-1228 (2010-03-03)
Transmembrane TNF-alpha, a precursor of the soluble form of TNF-alpha, is expressed on activated macrophages and lymphocytes as well as other cell types. After processing by TNF-alpha-converting enzyme (TACE), the soluble form of TNF-alpha is cleaved from transmembrane TNF-alpha and
商品
Discover answers to your frequently asked questions about animal component-free, xenobiotic-free, and chemically defined media and reagents for cell culture.
脂肪组织中的胰岛素耐受性减少了循环游离脂肪酸的摄入,并增加了脂肪酶对储存甘油三酯的水解。了解与胰岛素耐受性相关的激素、细胞因子和脂肪因子。
Lipid Induced Insulin Resistance