Merck
SRE0020
Sigma-Aldrich
丁酰胆碱酯酶 来源于马血清
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, ≥900 units/mg protein
别名:
拟胆碱酯酶, 胆碱脂酶,丁酰基, 酰胆碱酰基水解酶
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
品質等級
形狀
lyophilized powder
比活性
≥900 units/mg protein
應用
diagnostic assay manufacturing
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
單位定義
One unit will hydrolyze 1.0 micromole of butyrylcholine to choline and butyrate per minute at pH 8.0 at 37 deg C.
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3