SML2482
替格瑞洛
≥98% (HPLC)
别名:
替格瑞洛, (1S,2S,3R,5S)-3-[7-{[(1R,2S)-2-(3,4-二氟苯基)环丙基]氨基}-5(丙硫基)-3H-[1,2,3]-三唑并[4,5-d]吡啶基-3-yl]-5-(2-羟基乙氧基)环戊烷-1,2-二醇, (1 S ,2 S ,3 R ,5 S )-3-[7-{[(1 R ,2 S )-2-(3,4-二氟苯基)环丙基] 氨基 }-5-(丙基砜基)-3 H - [1,2,3] 三唑 [4,5- d 嘧啶-3-基]-5-(2-羟乙氧基)-1,2-环戊二醇
About This Item
推荐产品
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
光學活性
[α]/D -55 to -65°, c = 0.2 in methanol
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
FC1=C(F)C=C([C@]2([H])C[C@@]2([H])NC3=NC(SCCC)=NC4=C3N=NN4[C@]5([H])C[C@H](OCCO)[C@@H](O)[C@H]5O)C=C1
InChI
1S/C23H28F2N6O4S/c1-2-7-36-23-27-21(26-15-9-12(15)11-3-4-13(24)14(25)8-11)18-22(28-23)31(30-29-18)16-10-17(35-6-5-32)20(34)19(16)33/h3-4,8,12,15-17,19-20,32-34H,2,5-7,9-10H2,1H3,(H,26,27,28)/t12-,15+,16+,17-,19-,20+/m0/s1
InChI 密鑰
OEKWJQXRCDYSHL-FNOIDJSQSA-N
基因資訊
human ... P2RY12(64805)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
生化/生理作用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)