SML2162
Telithromycin
≥90% (HPLC)
别名:
(3aS,4R,7R,9R,10R,11R,13R,15R,15aR)-4-Ethyloctahydro-11-methoxy-3a,7,9,11,13,15-hexamethyl-1-[4-[4-(3-pyridinyl)-1H-imidazol-1-yl]butyl]-10-[[3,4,6-trideoxy-3-dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-2H-oxacyclotetradecino[4,3-d]oxazole-2,6,8,14(1H,7H,9H)-tetrone
About This Item
推荐产品
方案
≥90% (HPLC)
表单
powder
颜色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O=C(N1CCCCN2C=NC(C3=CC=CN=C3)=C2)O[C@]4([C@@]1([H])[C@H](C([C@@H](C[C@]([C@@H]([C@H](C([C@H](C(O[C@@H]4CC)=O)C)=O)C)O[C@H]5[C@@H]([C@H](C[C@H](O5)C)N(C)C)O)(OC)C)C)=O)C)C
InChI
1S/C43H65N5O10/c1-12-33-43(8)37(48(41(53)58-43)19-14-13-18-47-23-31(45-24-47)30-16-15-17-44-22-30)27(4)34(49)25(2)21-42(7,54-11)38(28(5)35(50)29(6)39(52)56-33)57-40-36(51)32(46(9)10)20-26(3)55-40/h15-17,22-29,32-33,36-38,40,51H,12-14,18-21H2,1-11H3/t25-,26-,27+,28+,29-,32+,33-,36-,37-,38-,40+,42-,43-/m1/s1
InChI key
LJVAJPDWBABPEJ-PNUFFHFMSA-N
生化/生理作用
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
STOT SE 1
靶器官
Liver,Eyes
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持