生物源
synthetic
品質等級
化驗
98.0-102.0% (HPLC)
形狀
solid
顏色
orange to dark red
mp
216 °C (dec.) (lit.)
溶解度
H2O: 50 mg/mL, clear, orange to red
DMSO: soluble
THF: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
螢光
λem 580-590 nm
適合性
suitable for fluorescence
抗生素活性譜
neoplastics
作用方式
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl[H].COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)CO
InChI
1S/C27H29NO11.ClH/c1-10-22(31)13(28)6-17(38-10)39-15-8-27(36,16(30)9-29)7-12-19(15)26(35)21-20(24(12)33)23(32)11-4-3-5-14(37-2)18(11)25(21)34;/h3-5,10,13,15,17,22,29,31,33,35-36H,6-9,28H2,1-2H3;1H/t10-,13-,15-,17-,22+,27-;/m0./s1
InChI 密鑰
MWWSFMDVAYGXBV-RUELKSSGSA-N
基因資訊
human ... TOP2A(7153)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
應用
生化/生理作用
包裝
其他說明
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
商品
喹诺酮类药物是一类重要的抗生素,它们通过抑制拓扑异构酶来干扰DNA合成,最常见的是拓扑异构酶II(DNA旋转酶),它是一种参与DNA复制的酶。
Quinolones are a key group of antibiotics that interfere with DNA synthesis by inhibiting topoisomerase, most frequently topoisomerase II (DNA gyrase), an enzyme involved in DNA replication.
Graphene oxide, a monomolecular layer of graphite with oxygen functionalities, holds unique properties valuable for various applications in materials science.
氧化石墨烯是一种独特的材料,可以看做连接有多种氧基官能团的单分子层石墨,官能团包括环氧基、碳基、羧基和羟基。