Merck
SML1784
Sigma-Aldrich
BTI-A-404
≥98% (HPLC)
别名:
4- [4-(二甲基氨基)苯基] -N-(3,5-二甲基苯基)-1,2,3,4-四氢-6-甲基-2-氧-2-嘧啶甲酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H26N4O2
分子量:
378.47
UNSPSC代码:
51111800
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.77
质量水平
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
颜色
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O=C1NC(C2=CC=C(N(C)C)C=C2)C(C(NC3=CC(C)=CC(C)=C3)=O)=C(C)N1
InChI key
JQVNMIXFWKEYQJ-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
BTI-A-404是人GPR43(FFAR2)的一种有效选择性竞争反向激动剂。
BTI-A-404是人GPR43(GPR43/游离脂肪酸受体2,FFAR2)的一种有效选择性竞争反向激动剂,可增加环AMP含量并调节和减少醋酸盐诱导的细胞质Ca2+水平。 BTI-A-404可调节GPR43的下游信号通路,包括ERK、p38 MAPK和NF-KB。 BTI-A-404可刺激GLP-1的释放。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)