SML1651
Iloprost
≥98% (HPLC)
别名:
(E)-(3aS, 4R, 5R, 6aS)-Hexahydro-5-hydroxy-4-[(E)-(3S,4RS)-3-hydroxy-4-methyl-1-octen-6-ynyl]-Δ2(1H),Δ-pentalenevaleric acid, Cilaprost, ZK 36374; (5E)-5-[(3aS,4R,5R,6aS)-Hexahydro-5-hydroxy-4-[(1E,3S)-3-hydroxy-4-methyl-1-octen-6-ynyl]-2(1H)-pentalenylidene]pentanoic acid
About This Item
推荐产品
质量水平
方案
≥98% (HPLC)
表单
film
储存条件
desiccated
颜色
colorless
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[H][C@@]12[C@@](C/C(C2)=C/CCCC(O)=O)([H])[C@@H](/C=C/[C@@H](O)C(C)CC#CC)[C@H](O)C1
InChI
1S/C22H32O4/c1-3-4-7-15(2)20(23)11-10-18-19-13-16(8-5-6-9-22(25)26)12-17(19)14-21(18)24/h8,10-11,15,17-21,23-24H,5-7,9,12-14H2,1-2H3,(H,25,26)/b11-10+,16-8+/t15?,17-,18?,19-,20+,21+/m0/s1
InChI key
HIFJCPQKFCZDDL-SGSAMSKHSA-N
生化/生理作用
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)