化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
faintly yellow to dark yellow
溶解度
H2O: 15 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[C@]1(C([O-])=O)CSC(C2=C(C=CC=N2)O)=N1
InChI
1S/C10H10N2O3S/c1-10(9(14)15)5-16-8(12-10)7-6(13)3-2-4-11-7/h2-4,13H,5H2,1H3,(H,14,15)/p-1/t10-/m1/s1
InChI 密鑰
MJWAGSZZOQMRNY-SNVBAGLBSA-M
生化/生理作用
Desferrithiocin is an iron chelator.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3