化驗
98%
折射率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
290 °C (lit.)
密度
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(O)CN(CCCN(C)C)CCCN(C)C
InChI
1S/C13H31N3O/c1-13(17)12-16(10-6-8-14(2)3)11-7-9-15(4)5/h13,17H,6-12H2,1-5H3
InChI 密鑰
NWDRKFORNVPWLY-UHFFFAOYSA-N
應用
用于制备低密度包装用泡沫的催化剂。包含可与异氰酸酯反应的末端羟基。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter