化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C1C(F)=CN(CC#C)C(N1)=O
InChI
1S/C7H5FN2O2/c1-2-3-10-4-5(8)6(11)9-7(10)12/h1,4H,3H2,(H,9,11,12)
InChI 密鑰
GMCOGJQJFDQZCP-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
5-氟-1-炔丙基-尿嘧啶是一种生物惰性前体,该前药可以在先前植入钯催化剂的肿瘤中被生物正交活化形成5-氟尿嘧啶。对胰腺和结直肠癌细胞的初步测试显示超过80%的恶性肿瘤细胞死亡。
特點和優勢
这种化合物是细胞凋亡研究的特色产品。点击此处发现更多特色细胞凋亡产品。在sigma.com/discover-bsm可了解更多关于生物活性小分子的其他研究领域。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
商品
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.