About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H18O4
CAS号:
分子量:
238.28
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352205
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.25
推荐产品
方案
≥95% (LC/MS-UV)
表单
solid
溶解性
DMSO: 1 mg/mL
应用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
储存温度
−20°C
SMILES字符串
OC1=C(C(O)=CC(OC)=C1C(CCC)=O)CC
InChI
1S/C13H18O4/c1-4-6-9(14)12-11(17-3)7-10(15)8(5-2)13(12)16/h7,15-16H,4-6H2,1-3H3
InChI key
GRQAKVFPDMDUIF-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持