Merck
SMB00130
Sigma-Aldrich
Sakakin
≥95% (LC/MS-ELSD)
别名:
1-O-β-D-Glucosylorcinol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H18O7
CAS号:
分子量:
286.28
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352205
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.25
方案
≥95% (LC/MS-ELSD)
表单
solid
应用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
储存温度
−20°C
SMILES字符串
Cc1cc(O)cc(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)c1
InChI
1S/C13H18O7/c1-6-2-7(15)4-8(3-6)19-13-12(18)11(17)10(16)9(5-14)20-13/h2-4,9-18H,5H2,1H3/t9-,10-,11+,12-,13-/m1/s1
InChI key
YTXIGTCAQNODGD-UJPOAAIJSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Natural product derived from plant source.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)