Merck
SMB00312
Sigma-Aldrich
3-N-丁苯酞
≥98% (HPLC)
别名:
3-N-丁苯酞, 3-N-丁基-苯酞, 3-丁苯酞, 丁苯酞, 正丁基苯酞, 3-丁基苯并呋喃-1(3H)-酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H14O2
CAS号:
分子量:
190.24
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352205
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.25
方案
≥98% (HPLC)
表单
liquid
应用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O=C1C2=CC=CC=C2C(CCCC)O1
InChI
1S/C12H14O2/c1-2-3-8-11-9-6-4-5-7-10(9)12(13)14-11/h4-7,11H,2-3,8H2,1H3
InChI key
HJXMNVQARNZTEE-UHFFFAOYSA-N
一般描述
3-N-丁基苯酞 (NBP) 是一种在中国芹菜种子提取物中发现的化合物,可以改善认知功能,并可能降低阿尔茨海默病中的淀粉样蛋白β水平。NBP具有抗氧化活性,可以预防氧化/亚硝化应激、线粒体损伤和细胞凋亡。
制备说明
在使用前将样品管离心有助于材料的回收。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)