Merck
SMB00706
Sigma-Aldrich
番茄红素
≥98% (HPLC), from tomato
别名:
ψ,ψ-胡萝卜素, 2,6,10,14,19,23,27,31-八甲基-三十二烷-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-十三烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C40H56
CAS号:
分子量:
536.87
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
NACRES:
NA.28
生物源
tomato
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
分子量
536.87
儲存條件
protect from light
溶解度
THF: 1 mg/mL
chloroform: 5 mg/mL
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C40H56/c1-33(2)19-13-23-37(7)27-17-31-39(9)29-15-25-35(5)21-11-12-22-36(6)26-16-30-40(10)32-18-28-38(8)24-14-20-34(3)4/h11-12,15-22,25-32H,13-14,23-24H2,1-10H3/b12-11+,25-15+,26-16+,31-17+,32-18+,35-21+,36-22+,37-27+,38-28+,39-29+,40-30+
InChI 密鑰
OAIJSZIZWZSQBC-GYZMGTAESA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
番茄红素是一种无环类胡萝卜素色素,是一种具有生物活性的天然化合物,通常由西瓜、粉红番石榴、番茄等红色水果和蔬菜以及光合藻类产生。目前研究表明,这种植物代谢物是一种抑制剂,可能具有多种生物活性,包括抗氧化、抑制癌症、辐射防护、抗癌和抗炎特性。
應用
番茄红素已用于:
  • 分析其对体外小鼠表皮细胞系皮肤肿瘤的化学预防作用
  • 作为高效液相色谱(HPLC)定量的参考标准品,分析哺乳动物细胞系中内源性类胡萝卜素的抗氧化能力
  • 作为高效液相色谱(HPLC)的参考标准品,鉴定酿酒酵母工程菌中的类胡萝卜素
番茄红素是从植物中提取的天然产物,可用于化合物筛选库、代谢组学、植物化学和药物开发研究。
生化/生理作用
已发现番茄红素具有抗口腔癌活性,并且可以通过下调NOX4而抑制人肝腺癌细胞的转移。番茄红素还被发现是心血管疾病患者的有益补充剂。
西红柿中的抗氧化剂微量营养素,与降低癌症和心血管疾病风险有关。通过间隙连接蛋白 43 的表达上调促进细胞间间隙连接通讯以及抑制培养中癌细胞增殖。抑制胆固醇合成以及促进低密度脂蛋白降解。
特點和優勢
  • 适用于多种研究应用的优质化合物
  • 兼容HPLC 和质谱技术
其他說明
如需进一步了解我们的生化产品,请填写此表格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Sonia Gupta et al.
International journal of preventive medicine, 6, 70-70 (2015-09-04)
Without pigments, we are nothing. Life presents us with a kaleidoscope of colors. From the green grass of home to a forest's ruddy autumn hues, we are surrounded by living colors. Living things obtain their colors, with few exceptions, from
High-level beta-carotene production from xylose by engineered Saccharomyces cerevisiae without overexpression of a truncated HMG1 (tHMG1)
Sun L, et al.,
Biotechnology and Bioengineering, 3522-3532 (2020)
Alireza Milani et al.
British journal of pharmacology, 174(11), 1290-1324 (2016-10-30)
Carotenoids and retinoids have several similar biological activities such as antioxidant properties, the inhibition of malignant tumour growth and the induction of apoptosis. Supplementation with carotenoids can affect cell growth and modulate gene expression and immune responses. Epidemiological studies have
Lycopene: potent antioxidant for oral premalignancy and oral cancer
Sonunu, S.; et al.
European Journal of Biomedical AND Pharmaceutical sciences, 2, 135-144 (2015)
A V Rao et al.
Journal of the American College of Nutrition, 19(5), 563-569 (2000-10-07)
Lycopene, a carotenoid without provitamin-A activity, is present in many fruits and vegetables; however, tomatoes and processed tomato products constitute the major source of lycopene in North American diet. Among the carotenoids, lycopene is a major component found in the