Merck
365645
Sigma-Aldrich
穿心莲内酯
98%
别名:
穿心莲内酯, 脱水穿心莲内酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H30O5
CAS号:
分子量:
350.45
Beilstein:
42762
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
98%
表单
powder
旋光性
[α]20/D −126°, c = 1.5 in acetic acid
mp
229-232 °C (lit.)
官能团
ester
hydroxyl
SMILES字符串
C[C@@]1(CO)[C@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H](C\C=C3/[C@H](O)COC3=O)C(=C)CC[C@H]12
InChI
1S/C20H30O5/c1-12-4-7-16-19(2,9-8-17(23)20(16,3)11-21)14(12)6-5-13-15(22)10-25-18(13)24/h5,14-17,21-23H,1,4,6-11H2,2-3H3/b13-5+/t14-,15-,16+,17-,19+,20+/m1/s1
InChI key
BOJKULTULYSRAS-OTESTREVSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
穿心莲内酯是一种具有生物活性的二萜内酯,是传统药物穿心莲的主要成分。已知其具有不同的生物活性,如抗炎、抗疟疾、抗癌 和保肝活性。对登革病毒也表现出强效的抗病毒作用。
应用
  • 基于穿心莲内酯的 Keap1-Nrf2 通路药物候选物通过严格的化学信息学筛选:本研究确定了潜在的穿心莲内酯衍生物作为针对 Keap1-Nrf2 通路的创新药物候选物,这对于抗氧化防御机制至关重要。这种方法突出了化合物在开发治疗氧化应激相关疾病方面的多功能性,使其成为学术界和生物技术领域化学家和材料科学家的重要研究领域。(Jain 和 Sudandira Doss,2023 年)
  • 基于 TMT 的定量蛋白质组学揭示了穿心莲内酯对 LPS 诱导的肝损伤的靶点:这项对穿心莲内酯在肝损伤模型中诱导的蛋白质组学变化的调查,为其治疗机制提供了见解,突出了其作为炎症和肝病治疗的潜力,这与制药和生化领域的研发相关。(Ge 等人,2023 年)
  • 通过功能蛋白质组学研究共价作用天然产物的靶点和抗癌机制:本研究评估了穿心莲内酯在抗癌特性方面的作用,对其在分子水平上的相互作用进行了详细分析,这对于从事新型癌症治疗的材料科学家和化学家至关重要。(Zhao 等人,2023 年)
生化/生理作用
具有抗炎特性的双萜内酯。它可阻断外源刺激下的 T 细胞增殖和补体诱导的巨噬细胞趋化迁移。可阻断几种癌细胞系的体外增殖。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Activity of andrographolide against dengue virus.
Panraksa P, et al.
Antiviral Research, 139, 69-78 (2017)
In vitro and in vivo anti-inflammatory effects of andrographolide.
Abu-Ghefreh Ala'AA, et al.
International Immunopharmacology, 9(3), 313-318 (2009)
Hepatoprotective activity of andrographolide from Andrographis paniculata against carbontetrachloride.
Handa SS and Sharma A.
The Indian Journal of Medical Research, 92, 276-283 (1990)
Andrographolide, a potential cancer therapeutic agent isolated from Andrographis paniculata.
Rajagopal S, et al.
Journal of Experimental Therapeutics & Oncology, 3(3), 147-158 (2003)
Jian Gao et al.
Cell death & disease, 10(12), 957-957 (2019-12-22)
Radiation-induced lung injury (RILI) is one of the most common and fatal complications of thoracic radiotherapy, whereas no effective interventions are available. Andrographolide, an active component extracted from Andrographis paniculate, is prescribed as a treatment for upper respiratory tract infection.