Merck
SMB00304
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-Ser((Ac)4-β-D-Glc)-OH
≥95% (HPLC)
别名:
Fmoc-L-Ser((Ac)4-β-D-Glc)-OH, N-α-(9-Fluorenylmethyloxycarbonyl)-O-β-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl)-L-serine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C32H35NO14
分子量:
657.62
UNSPSC代码:
12352201
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
生物来源
synthetic (organic)
方案
≥95% (HPLC)
表单
powder
官能团
Fmoc
储存温度
−20°C
SMILES字符串
OC([C@@H](NC(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)=O)CO[C@H]4[C@H](OC(C)=O)C(OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](COC(C)=O)O4)=O
InChI
1S/C32H35NO14/c1-16(34)41-15-26-27(44-17(2)35)28(45-18(3)36)29(46-19(4)37)31(47-26)42-14-25(30(38)39)33-32(40)43-13-24-22-11-7-5-9-20(22)21-10-6-8-12-23(21)24/h5-12,24-29,31H,13-15H2,1-4H3,(H,33,40)(H,38,39)/t25-,26?,27+,28?,29-,31+/m0/s1
InChI key
UGQPZVSWEMKXBN-ZMHPHGCUSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)