方案
≥90% (LC/MS-ELSD)
表单
solid
应用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
储存温度
−20°C
SMILES字符串
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H](CCCCc2ccc(O)c(O)c2)CCc3ccc(O)c(O)c3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C25H34O10/c26-13-21-22(31)23(32)24(33)25(35-21)34-16(8-5-15-7-10-18(28)20(30)12-15)4-2-1-3-14-6-9-17(27)19(29)11-14/h6-7,9-12,16,21-33H,1-5,8,13H2/t16-,21-,22-,23+,24-,25-/m1/s1
InChI key
LSEDQFLRUJOXDX-SBOHWPTNSA-N
一般描述
Natural product derived from plant source.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持