主要文件
SCP0241
Sigma-Aldrich
Spantide II
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C86H104N18O13
分子量:
1597.86
分類程式碼代碼:
51111800
NACRES:
NA.32
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
lyophilized
成份
Peptide Content, ≥65%
儲存條件
protect from light
儲存溫度
−20°C
Amino Acid Sequence
Nicotinoyl-Lys-Pro-3Pal-Pro-Cl-Phe-Asn-Trp-Phe-Trp-Leu-Nle-NH2
應用
Spantide II, a neurokinin-1 receptor (NK-1R) antagonist, is used to control inflammation especially in skin conditions such as psoriasis and contact dermatitis.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)