Merck
11982
Supelco
Tenax® 多孔聚合物吸附剂
matrix Tenax TA, 60-80 mesh, bottle of 10g
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23201100
产品名称
Tenax® 多孔聚合物吸附剂, matrix Tenax TA, 60-80 mesh, bottle of 10 g
agency
suitable for EPA 601
品質等級
形狀
solid
包裝
bottle of 10 g
參數
350 °C temp. limit
表面積
~35 m2/g
基質
Tenax TA
粒徑
60-80 mesh
密度
~0.25 g/mL (free fall density)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
基于2,6-二苯基-对苯醚的Tenax多孔聚合物广泛用作空气收集和吹扫捕集器应用中的吸附剂。与其他多孔聚合物相比,其独特的结构提供了交替和理想的吸附/解吸特性。
有关我们吸附剂的更多信息,请访问 sigma-aldrich.com/adsorbents
應用
Tenax® 多孔聚合物吸附剂可用于以下的吸附取样过程:
  • 在通过短程热解吸(SPTD)和气相色谱-质谱(GC-MS)测定之前,对不同微环境中的挥发性有机化合物(VOC)进行取样。在进行TD和GC分析之前,对环境空气样品中的碳氢化合物
  • C7-C26 和工作室空气样本中的VOCs 进行取样。
法律資訊
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Static Headspace-Gas Chromatography: Theory and Practice .
Kolb B and Ettre LS.
Science, 6-7 (2006)
Adsorbent materials commonly used in air analysis for adsorptive enrichment and thermal desorption of volatile organic compounds.
Dettmer K and Engewald W
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 373(6), 490-500 (2002)
Handbook of Water Analysis.
Nollet LM and De Gelder LSP.
Technology & Engineering, 625-626 (2007)
Fire Investigation.
Daeid NN, et al.
Science, 142-143 (2004)
Stability of workroom air volatile organic compounds on solid adsorbents for thermal desorption gas chromatography.
Volden J, et al.
Analytica Chimica Acta, 530(2), 263-271 (2005)
相关内容
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.