生物源
sugar cane
品質等級
產品線
BioXtra
化驗
≥99.5% (GC)
形狀
crystals
光學活性
[α]20/D +66.5±1°, c = 10 in H2O(lit.)
技術
gas chromatography (GC): suitable
雜質
Insoluble matter, passes filter test
燃燒殘留物
≤0.01% (as SO4)
損耗
≤0.2% loss on drying, HV, 18 - 26°C
顏色
white
pH值
5.5-7.5 (20 °C, 1 M in H2O)
mp
185-187 °C (lit.)
溶解度
H2O: 1 M, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
正離子痕跡
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
吸收
≤0.07 at 280 in H2O at 1 M
≤0.09 at 260 in H2O at 1 M
SMILES 字串
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI 密鑰
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
实验方案
Enzymatic Assay of Invertase
在测定转化酶活性时,使用了一种在410nm处的分光光度终点反应法进行测定。在55 ºC、pH 4.5条件下,一单位的转化酶每分钟可将1.0 μmole的蔗糖水解为转化糖。