主要文件
12-370
Sigma-Aldrich
正常兔 IgG
Normal Rabbit IgG Polyclonal Antibody control validated for use in Immunoprecipitation & Western Blotting.
别名:
Rabbit Immunoglobulin
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
价格与库存信息目前不能提供
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
purified immunoglobulin
克隆
polyclonal
制造商/商品名称
Upstate®
浓度
1 mg/mL
技术
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG
靶向翻译后修饰
unmodified
一般描述
免疫球蛋白G(IgG)是人血清中最丰富的蛋白质之一,成人血液中的正常水平在8-17 mg/mL之间。IgG对我们抵抗微生物很重要,而B淋巴细胞产生的分子是我们适应性免疫反应的一部分。IgG 分子具有两个独立的功能;与引起反应的病原体结合,以及募集其他细胞和分子来破坏抗原。IgG 池的变异性是通过体细胞重组产生的,在给定时间点个体的特异性数量估计为 1011 个变异体。
应用
研究子类别
全免疫球蛋白二抗
研究类别
二抗&对照抗体
质量
已通过IP/WB常规评估为非特异性IgG对照。
免疫沉淀/蛋白质印迹分析:
在免疫沉淀/蛋白质印迹分析中,将2 µg该批次用作非特异性IgG对照。
外形
纯化
纯化的兔多克隆IgG,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、0.15 M NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中,然后添加甘油至30%。 在–20°C为液体形式。
储存及稳定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。
为了最大程度地回收产品,在取下盖子之前,将原始样品瓶进行离心。处理建议:第一次融化后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。 分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。 避免反复冻融,其可能会破坏IgG并影响产品性能。 注意:冷藏室温度变化至低于-20°C时可能导致含甘油的溶液在储存过程中冻结。
法律信息
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
访问文档库
Chromatin immunoprecipitation assay for tissue-specific genes using early-stage mouse embryos.
Ok Hyun Cho,Jaime A Rivera-Perez,Anthony N Imbalzano
Journal of Visualized Experiments null
Genome-wide profiling of DNA-binding proteins using barcode-based multiplex Solexa sequencing.
Sunil Kumar Raghav,Bart Deplancke
Methods in Molecular Biology null
Kinetics of facultative heterochromatin and polycomb group protein association with the herpes simplex viral genome during establishment of latent infection.
Cliffe, AR; Coen, DM; Knipe, DM
mBio null
Transcription-dependent silencing of inducible convergent transgenes in transgenic mice.
Calero-Nieto, FJ; Bert, AG; Cockerill, PN
Epigenetics & Chromatin null
Regulation of the PMP22 gene through an intronic enhancer.
Jones, EA; Lopez-Anido, C; Srinivasan, R; Krueger, C; Chang, LW; Nagarajan, R; Svaren, J
The Journal of Neuroscience null