分子量
36
种属反应性
mouse, human
浓度
0.44 mg/ml
技术
western blot: 1:500-1:1000
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
mouse ... MT-ND1(17716)
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of mouse MT-ND1 (NP_904328.1).
外形
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
储存及稳定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1