Merck
SAB5700859
Sigma-Aldrich
Anti-MT-CYB antibody produced in rabbit
别名:
CYTB, MT-CYB, MTCYB, Mt-Cyb
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
43
物種活性
mouse, rat, human
濃度
1.02 mg/ml
技術
western blot: 1:200-1:1000
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
mouse ... mt-Cytb(17711)
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of mouse MT-CYB (NP_904340.1).
外觀
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
儲存和穩定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1