主要文件
SAB5600077
Sigma-Aldrich
抗- p16ink4a(CDKN2A)抗体,兔单克隆
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM267, purified immunoglobulin
别名:
细胞周期蛋白依赖性激酶抑制剂2A
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
重组
expressed in HEK 293 cells
质量水平
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
RM267, monoclonal
recombinant monoclonal
表单
buffered aqueous glycerol solution
种属反应性
human
技术
immunoblotting: 1:500-1:1000
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
同位素/亚型
IgG
NCBI登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... CDKN2A(1029)
特异性
该抗体可与人p16INK4a(细胞周期蛋白依赖性激酶抑制剂2A)发生反应。
免疫原
对应于人p16INK4a(细胞周期蛋白依赖性激酶抑制剂2A) C末端的合成肽
特点和优势
完放心地使用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多信息。
外形
溶于含有50%甘油、1%BSA和0.09%叠氮化钠的磷酸盐缓冲盐水中。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)