Merck
C1926
单克隆抗-胶原蛋白,IV型 小鼠抗
clone COL-94, ascites fluid
别名:
小鼠抗-胶原蛋白IV, 抗-胶原蛋白IV, 胶原蛋白IV检测抗体
登录 查看组织和合同定价。
选择规格
变更视图
关于此项目
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
COL-94, monoclonal
Application:
ARR, DB, ELISA (i), IHC (f), IHC (p)
Citations:
49
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
COL-94, monoclonal
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
human
technique(s)
dot blot: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500 using protease-digested sections of human tissue, immunohistochemistry (frozen sections): suitable, indirect ELISA: suitable, microarray: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
IV型胶原蛋白单克隆抗体(小鼠IgG1亚型)来源于小鼠骨髓瘤细胞和IV型胶原蛋白免疫BALB/c小鼠脾细胞融合而产生的COL-94杂交瘤细胞。
所有脊椎动物细胞外基质的主要成分均为一类名为胶原蛋白的分子,每种类型的胶原蛋白都具有适合其功能和位置的独特特征。IV型胶原蛋白是基底膜的主要组成成分。该分子具有长约400nm的三螺旋结构单元,包含至少两个由相同或不同分子组成的不同α链亚基:α1(IV)和α2(IV)。蛋白水解后,自α1(IV)链释放125 kDa、95 kDa和60 kDa片段,而115 kDa、80 kDa和45 kDa片段则明显来自α2(IV)链。
Immunogen
人IV型胶原蛋白
Application
小鼠抗IV型胶原蛋白抗体可用于
  • 间接免疫标记
  • 免疫荧光染色
  • 蛋白印迹
  • 免疫组化
  • 免疫细胞化学
Biochem/physiol Actions
目前确知胶原蛋白具有多种功能。它们可参与组织分化、形态发生和修复,维持组织结构,并可形成血管的滤过屏障。
通过对基底层进行免疫组化染色,该抗体可识别位于人IV型胶原蛋白α1及α2链上的表位。该抗体在ELISA和斑点印迹分析中显示出与天然灵长类IV型胶原蛋白存在反应性。通过斑点印迹技术,该抗体未表现出与人I、II、III、V、VI和VII型胶原蛋白、人玻连蛋白、纤连蛋白以及A、B和C型硫酸软骨素的交叉反应性。
Disclaimer
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Still not finding the right product?
试用我们的 产品选型工具 工具缩小选择范围
存储类别
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)